VWR®, Kultur- und Probenröhrchen, Einweg
Lieferant: VWR Collection
211-0085EA 158 EUR
211-0085
VWR®, Kultur- und Probenröhrchen, Einweg
Röhrchen Reagenzgläser- und Probenröhrchen
Transparentes PS oder durchscheinendes Polypropylen PP.
  • PS tubes: Not autoclavable. Temperature resistant from −40 to +90 °C. Can be centrifuged up to 1500×g
  • PP tubes: Autoclavable up to 121 °C. Temperature resistant from −90 to +135 °C. Can be centrifuged up to 3000×g
  • Press in stopper or dual position push on cap available for pressure equalisation or gas exchange whilst ensuring that the cap cannot fall off
  • Sustainable design based on virgin resins
Präzise geformte Kultur- und Probenröhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit rundem Boden. Steril oder unsteril.