VWR®, Kryoboxen, für lichtempfindliche Proben
Lieferant: VWR Collection
211-0255EA 22.4 EUR
211-0255
VWR®, Kryoboxen, für lichtempfindliche Proben
Boxen Kryoboxen
PP, schwarz.
  • Verstärkte Dichtung, dreifache Scharniere und Verriegelung halten die Proben sicher, während die Box geschlossen ist
  • Jede Box verfügt über eine alphanumerische Gitterteilung auf der Außen- und Innenseite und den Stapelringen
  • Matte Oberfläche eignet sich zum Bedrucken und Beschriften
Diese komplett schwarze Aufbewahrungsbox ist ideal für lichtempfindliche Proben und eignet sich für die Verwendung mit 0,5 ml, 1,5 ml und 2,0 ml Reaktionsgefäßen sowie mit Kryoröhrchen der meisten gebräuchlichen Marken. Die Boxen sind einige Millimeter höher als andere verfügbare Typen von Aufbewahrungsboxen und bieten Platz für verschiedene Größen von Kryoröhrchen oder Röhrchen mit gleichen Durchmessern.