Reagenzglasgestelle, Origami TubeRack
Lieferant: TENAK
TE50510 TE50530 TE50550
211-0387EA 38 EUR
211-0387 211-0388 211-0389
Reagenzglasgestelle, Origami TubeRack
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Höhenverstellbar, daher sehr flexibel für eine Vielzahl von Röhrchen
  • Alphanumerisches Raster zum einfachen Auffinden der Proben
  • Kann zur Lagerung von Proben von –45 bis 60 °C verwendet werden
Ein innovatives Design, das in flacher Verpackung ausgeliefert wird, spart Versandkosten und Lagerraum. Problemloser Aufbau.