Carbachol, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme:
Carbamoylcholinchlorid
212385-100
212385-100EA
98.3
EUR
212385-100
Carbachol, Calbiochem®
Carbachol
Formel:
H₂NC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl Molecular Weight: 182,65 g/mol Schmelzpunkt: 207 °C Dichte: 1,389 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00012011 CAS-Nummer: 51-83-2 EINECS: 200-127-3 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,01786 |