Sprühgeräte für Druckluft
Lieferant: KLAGER PLASTIK
040023-DPZ
215-6575EA 78.5 EUR
215-6575
Sprühgeräte für Druckluft
Flaschen Sprühflaschen
HDPE.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
  • Mit abschraubbarer Flasche
  • Wahl zwischen Zerstäuben oder Sprühen durch Verstellen der Düse
Für wässrige Lösungen. Mittels Pumphebel wird Luft in den Behälter gepumpt (je nach Füllhöhe 20-30 Pumpstöße). Mit der Sprühdüse kann der Sprühnebel/-Strahl einfach dosiert werden.