di-Silberoxid ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
21584.134EA 148 EUR
21584.134
di-Silberoxid ≥99%, TECHNICAL
di-Silberoxid
Formel: Ag₂O
Molecular Weight: 231,74 g/mol
Schmelzpunkt: 800…830 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08665
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %