VWR®, Workstation Dispenser, 3 Compartments
Lieferant: VWR Collection
216-2001EA 354 EUR
216-2001
VWR®, Workstation Dispenser, 3 Compartments
Boxen Spenderbehälter
Der Spender mit drei Fächern kann für Schutzbrillen, Gehörschutzstöpsel, Teilschutzkleidung (einschließlich Hauben, Bartschutz und Überziehschuhe) bzw. kleine Artikel, die griffbereit gehalten werden müssen, verwendet werden.
  • Drei separate aufklappbare Deckel
  • Mittlere Fachs mit Öffnung für die Entnahme von Teilschutzkleidung
  • Robustes Acryl ist durchsichtig, sodass die Füllstände immer sichtbar sind
  • Zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung (Schrauben inbegriffen)
Für Labors, Krankenhäuser, Arztpraxen, Tierarztpraxen, Zahnarztpraxen usw.