Transportbehälter für Biogefahrstoffe
Lieferant: KARTELL
569
216-4305EA 258 EUR
216-4305
Transportbehälter für Biogefahrstoffe
Transportbehälter Transportbehälter für Biogefahrstoffe
PC mit Silikondichtung und Edelstahlgriff, transparent.
  • Vollständig autoklavierbar
  • Symbol für biologische Gefahr auf der Verpackung
  • Benutzerhandbuch mit von der WHO genehmigten Anweisungen
Zum sicheren Transport von Schläuchen oder Urin-Stuhl-Behältern.