Urinebeker met tapval
Lieferant: SELECTA
1640234
216-4739EA 228 EUR
216-4739
Urinebeker met tapval
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
From plastic.
A urine sample can be taken safely and clean from the cup without opening it through the special Tapval® opening using a pipette or the supplied dispenser.
Content: 100 ml.
Bitte beachten The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.