Sprayer
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05470000
217-0695EA 69.27 EUR
217-0695
Sprayer
Zerstäuber
Zerstäuber aus DURAN® Borosilikatglas.
Lieferumfang: Kompletter Zerstäuber bestehend aus 100 ml Erlenmeyerkolbe mit Hülse NS 19/26, Zerstäuberaufsatz, Schliffklemme und Gummidruckball.