Bariumperchlorat ≥97,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21749.236EA 249 EUR
21749.236
Bariumperchlorat ≥97,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Barium perchlorate
Formel: Ba(ClO₄)₂
Molecular Weight: 336,23 g/mol
Schmelzpunkt: 505 °C
Dichte: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 21 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00003440
CAS-Nummer: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01016
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in methanol Max. 0.1 %
Not precipitated by H2SO4 (as SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 4 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm