Kanadabalsam, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

21776.183EA 301 EUR
21776.183
Kanadabalsam, TECHNICAL
Canada balsam
Dichte: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132800
CAS-Nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00948

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR