Zellulose DS-0, Pulver geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Zellulose
22197-250G-F
22197-250G-FEA 66.1 EUR
22197-250G-F
Zellulose DS-0, Pulver geeignet für Dünnschichtchromatographie (DC), Supelco®
Zellulose
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Molecular Weight: 342,3 g/mol
MDL: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6