Mikro-Pulverspatel-Set
Lieferant: RSG
087.300
231-0196EA 29.7 EUR
231-0196
Mikro-Pulverspatel-Set
Spatel
Klinge aus Edelstahl 18/10, schwarzer Kunststoffgriff.
  • Vierteiliges Set mit Pulverspateln von jeweils 3, 4, 5 und 6 mm Breite
  • Klinge mit sehr guter Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Halbrunde, abgewinkelte Klingen