Schieblehre
Lieferant: BOCHEM
12110
238-2100EA 92.9 EUR
238-2100
Schieblehre
Schieblehren
Schieblehre aus Edelstahl mit schwarz gravierter Skala.
Schnabellänge: 45 mm
Feinteilung: 1/10
Standards: DIN 862