Gripzange, Zangenkrper: hochfester Federstahl, Greifbacken: gesenkgeschmiedeter Chrom-Vanadin-Stahl, Kopf und Griff vernickelt, Ln ge: 250 mm, hochbelastbare Festhaltezange, fr Rundwerkstcke mit Dmr: 8-40 mm 1 * 1 ST
Lieferant: KNIPEX WERKE
Gripzange, Zangenkrper: hochfester Federstahl, Greifbacken: gesenkgeschmiedeter Chrom-Vanadin-Stahl, Kopf und Griff vernickelt, Ln ge: 250 mm, hochbelastbare Festhaltezange, fr Rundwerkstcke mit Dmr: 8-40 mm 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.