VWR®, Clamps, Three Pronged
Lieferant: VWR Collection
241-0015EA 321 EUR
241-0015
VWR®, Clamps, Three Pronged
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Laboral-Aluminiumlegierung.
  • Klemmfinger mit Vinylüberzug zum Schutz der eingespannten Utensilien
  • Mit leichtgängiger Rändelschraube zur Fixierung der Klemmfinger