VWR®, Clamps
Lieferant: VWR Collection
241-0032EA 69.6 EUR
241-0032
VWR®, Clamps
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Laboral-Aluminiumlegierung.
  • Runde Backen, mit Vinylüberzug zum Schutz der eingespannten Utensilien
  • Mit 2 leichtgängigen Rändelschrauben zur voneinander unabhängigen Fixierung der beiden beweglichen Klemmbacken