VWR® Stand Clamps with Flexible Rod
Lieferant: VWR Collection
241-0040EA 152 EUR
241-0040
VWR® Stand Clamps with Flexible Rod
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Laboral-Aluminiumlegierung. Klemme mit flexiblem Arm, Klemmstange 12 mm Ø, Armlänge 200 mm.
  • Runde Backen mit Vinylbeschichtung zum Schutz der eingespannten Gegenstände
  • Der praktische, flexible Arm hat eine Tragslast von maximal 500 g