Muffen mit Haken

Lieferant: USBECK Laborgeräte
2250
241-0250EA 9.2 EUR
241-0250
Muffen mit Haken
Klemmen Stativmuffen
Muffen auf pulverbeschichtem Zinkdruckguss.

  • Für Stäbe bis Ø 16 mm
  • Vernickelte Messingschrauben
  • Aufnahmebohrung 10 mm Ø

Gewicht: 92 g.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR