Elektrische Laborhebebühnen, Lift 240
Lieferant: BOCHEM
11220
245-0025EA 2210 EUR
245-0025
Elektrische Laborhebebühnen, Lift 240
Laborboy
Edelstahl ¹⁸/₁₀. Fernbedienbare Laborhebebühne mit integriertem Motor zur Verwendung in Abzügen.
  • Chemikalienbeständige PTFE-Körper schützen die elektronischen Komponenten
  • Stabiles Stativ und wackelfreies Heben und Senken
  • An der Außenseite kann manuell ein Endanschlag eingestellt werden
Max. Tragkraft (dynamisch): 25 kg