Peqlab peqGOLD, DNA Ladder Mix
Lieferant: VWR Chemicals
25-2040EA
142
EUR
25-2040
Peqlab peqGOLD, DNA Ladder Mix
Elektrophorese-Reagenzien
Molekulargewichtsmarker
DNA-Leiter zur qualitativen und quantitativen Analyse von dsDNA.
- Größenbereich: 21 Fragmente, 100 – 10000 bp
- Drei verstärkt auftretende Banden
- Auch als 'Ready-to-Use' Mix mit Orange G für Gelaufnahmen ohne Bromphenolblau-Farbstoffbande