Magnesiumchlorid, wasserfrei ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
26123DCEA 1050 EUR
26123DC
Magnesiumchlorid, wasserfrei ≥98%, TECHNICAL
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 715 °C
Dichte: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %