Kaliumbromid ≥98,5%, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Bromkalium

26704.292EA 112 EUR
26704.292
Kaliumbromid ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Kaliumbromid
Formel: KBr
Molecular Weight: 119 g/mol
Siedepunkt: 1435 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 730 °C
Dichte: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 98.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR