Molykote® Hochvakuumfett
Lieferant: DOW CORNING
636082B
291-0039EA 67.8 EUR
291-0039
Molykote® Hochvakuumfett
Schmiermittel
Hellgraues, durchsichtiges, nicht schmelzendes Silikon. Einsatzfähig von −40 bis +260 °C.
Lieferumfang: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor sales office.