OTAL® Einweg-Fußpumpe
Lieferant: BURKLE
5000-8012
300-0359EA 105.05 EUR
300-0359
OTAL® Einweg-Fußpumpe
Pumpen Fass/Transferpumpen
OTAL-Pumpe mit Einweg-Förderrohren aus PE, für den Einmalgebrauch. Bei OTAL-Pumpen kommt das abzufüllende Medium nur mit dem Förderrohr in Kontakt. Das Einweg-Förderrohr lässt sich nach der Anwendung schnell und einfach austauschen.
  • Einweg-Förderrohr aus PE, im 10er-Pack nachbestellbar
  • Einweg-Förderrohre individuell zuschneidbar
  • Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von Ø 30 - 70 mm
Bei gängigen Mehrwegpumpen besteht die Gefahr, dass die abzufüllende Flüssigkeit durch die Pumpe verunreinigt wird - besonders wenn die Pumpe für unterschiedliche Medien oder Behälter eingesetzt wird und vor dem Wechsel keine fachgerechte Reinigung erfolgt.
Die platzsparende Behälterpumpe ist speziell für den Einmalgebrauch, die zeitaufwendige und kostenintensive Reinigung entfällt somit komplett und Verunreinigungen sind ausgeschlossen.
Das Förderrohr der Abfüllpumpe ist aus einem Stück gefertigt und lässt sich mit dem mitgelieferten Abschneider einfach auf die jeweilige Behälterhöhe kürzen. Dies bietet maximale Flexibilität und garantiert eine gute Restentleerung des Behälters. Auch der Auslauf des Förderrohrs kann bei Bedarf gekürzt werden.
Die Einmalpumpe ist ideal, wenn es auf besondere Reinheit ankommt, die Reinigung schwierig oder gar nicht möglich ist.
Lieferumfang: Im Lieferumfang enthalten sind Pumpenball, Universalstopfen, Abschneider und 10 Einweg-Förderrohre.