Dimethylphosphinic chloride ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
30292.02
30292.02EA
111
EUR
30292.02
Dimethylphosphinic chloride ≥97%
Dimethylphosphinic chloride
Purity: 97+%
CAS No.: 1111-92-8
Molecular Formula: (CH3)2P(O)Cl
Formula Weight: 112.51
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 68°
Boiling Point: 204°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00002078
Formel:
C₂H₆ClOP Molecular Weight: 112,493 g/mol Siedepunkt: 204 °C Schmelzpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002078 CAS-Nummer: 1111-92-8 EINECS: 214-187-3 ADR: 8,II |