Silbernitrat 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Höllenstein

30488.292EA 299 EUR
30488.292
Silbernitrat 14,52 g/L 0.0855 mol/l (0.0855 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Silbernitrat

1 ml = 5 mg NaCl

Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.08533 - 0.08567 mol/l
NIST traceable Confirmed

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR