Ammoniumeisen(II)sulfat 0.12 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Ferroammoniumsulfat, Eisen(II)ammoniumsulfat
30884.291EA
61.4
EUR
30884.291
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.12 mol/l (0.12 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung entsprechend der Norm NF T 90-101
Ammoniumeisen(II)sulfat
Für längere Lagerung ungeeignet. Vor Gebrauch Titer überprüfen.
Formel:
H₈FeN₂O₈S₂ Molecular Weight: 284,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051039 CAS-Nummer: 10045-89-3 EINECS: 233-151-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C, at filling) | 0.1198 - 0.1202 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |
Measure the titer before use. |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...