Schiff-Reagenz für die Aldehydbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
30969.261EA
35.7
EUR
30969.261
Schiff-Reagenz für die Aldehydbestimmung
Schiff-Reagenz
Anmerkung: Im speziellen Fall einer Formaldehyd-Bestimmung verwendet man am besten ein ethanolische Lösung, sodaß die endgültige Lösung etwa 50 % Ethanol enthält.
Spezifikation Testergebnisse
Sensitivity | Passes test |
Density (20/4) | 1.005 - 1.015 |