Kaliumhydroxid 29,5 - 30,5% in wässriger Lösung

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

310550.2500EA 82.2 EUR
310550.2500
Kaliumhydroxid 29,5 - 30,5% in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56,11 g/mol
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR