ortho-Phosphorsäure 10%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure

31142.294EA 43.8 EUR
31142.294
ortho-Phosphorsäure 10%, TECHNICAL
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 10 %
Appearance Clear colourless liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR