Indikatorstäbchen, nicht blutend
Lieferant: VWR Chemicals
315052JEA 14.2 EUR
315052J
Indikatorstäbchen, nicht blutend
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Nicht blutende, spezielle Indikatorfarbstoffe, die kovalent an die Reagenzpapiere gebunden sind und so an Plastikstreifen haften.