Marquis Testsatz
Lieferant: VWR Chemicals
321761UEA 249 EUR
321761U
Marquis Testsatz
Drogentests
Kit enthält Materialien für 40 Tests.
Geeignet zum Testen einer Vielzahl von Substanzen, einschließlich Amphetamine und Opiate.
Bestellinformation: 8 Packungen à 5 Ampullen mit je 0,2 ml Marquis, 40 Ampullenbrecher, 50 Rührstäbchen.