May-Grünwalds Eosin-Methylenblau in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
32855-25G
32855-25GEA
100
EUR
32855-25G
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau in Methanol, Sigma-Aldrich®
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 0.01 g in 10 ml methanol |
Wavelength (1) (UV) | 635.0 - 655.0 nm |
Wavelength (2) (UV) | 512.0 - 532.0 nm |
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV) | ≥1000 |
Extinction (1%/1 cm) (2) (UV) | ≥650 |