Kerosin, Reagenzqualität geruchsarm, Riedel-de Haën™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

329460-18.9L
329460-18.9LEA 583.7 EUR
329460-18.9L
Kerosin, Reagenzqualität geruchsarm, Riedel-de Haën™
Kerosin

  • ≥95% for general laboratory use.

Siedepunkt: 175-325 °C
Dichte: 0,8 g/cm3 (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135561
CAS-Nummer: 8008-20-6
EINECS: 232-366-4
UN: 1223
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity (IR) complying
Autoignition Temperature 442 °F
Explosion Limit 5 %
Vapor Pressure 0.23 mmHg ( 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR