Resazurin Natriumsalz, Tabletten für die Milchuntersuchung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
7-Natriooxy-3H-phenoxazin-3-on-10-oxid
330884YEA
42.3
EUR
330884Y
Resazurin Natriumsalz, Tabletten für die Milchuntersuchung
Resazurin Natriumsalz
Zur Herstellung einer Resazurin-Standardlösung wird 1 Tablette in 50 ml destilliertem Wasser (Glasdestille) gelöst. 1 ml dieser Lösung wird 10 ml Milch zugesetzt. Die Resazurin-Lösung ist täglich frisch anzusetzen.
During incubation with milk resazurin undergoes reduction and the colour changes from blue to pink to colourless. The rate of colour change is an indication of the number of microbial organisms in the sample.
Formel:
C₁₂H₆NNaO₄ Molecular Weight: 251,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005036 CAS-Nummer: 62758-13-8 EINECS: 263-718-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red to purple tablets |
Shape | Round biconvex |
Average tablet weight | 240 - 260 mg |
Diameter | 7.50 - 8.00 mm |
Solubility in water (2 tablets/100 ml) | Max. 4.0 min |