Ringer-Lösung (Viertelstärke), Tabletten für die Milchuntersuchung
Lieferant: VWR Chemicals
330902QEA
30.1
EUR
330902Q
Ringer-Lösung (Viertelstärke), Tabletten für die Milchuntersuchung
Ringer-Lösung (Viertelstärke)
Diese Tabletten sind nach der Vorschrift der von dem Britischen Gesundheitsministerium herausgegebenen Veröffentlichung 139/Lebensmittel hergestellt. Eine Tablette in 500 ml destilliertem Wasser (Glasdestille) gelöst, hat ein Viertel der Stärke einer entsprechenden Ringer-Lösung.
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White tablets |
Form | Round biconvex |
Average tablet weight | Max. 1.306 mg |
Tablet weight | 1120 to 1368 mg |
Diameter | 14.0 - 14.5 mm |
Average hardness (kp) | Min. 4 |
Calcium (per tablet) | 9.7 - 11.0 mg |
Chloride (per tablet) | 700 - 750 mg |
pH (1 tablet; 500 ml) | 7.0 - 8.0 |