Aluminiumoxid, kalziniertes Isolierpulver

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide

33195.A1
33195.A1EA 132 EUR
33195.A1
Aluminiumoxid, kalziniertes Isolierpulver
Aluminium oxide

CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424

Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR