EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat

33600.267EA 102 EUR
33600.267
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 372,24 g/mol
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay Min. 99 %
Identification (IR) Passes test
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification (Na) Passes test
Colouration (0,2 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Transmittance (260 nm) (0.2 mol/l) Min. 50 %
Transmittance (280 nm) (0.2 mol/l) Min. 90 %
Transmittance (320 nm) (0.2 mol/l) Min. 95 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR