Natriumacetat, wasserfrei ≥99%, gereinigt, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
3472-05EA 427.27 EUR
3472-05
Natriumacetat, wasserfrei ≥99%, gereinigt, J.T.Baker®
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82,03 g/mol
Siedepunkt: 881,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 324 °C
Dichte: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (CH₃COONa) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.2
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
Loss on Drying at 120°C ≤1.0 %