Eosin G-Lösung in Ethanol, vergällt für die Histologie, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor

Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Solvent Red 43, Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, Eosin 225, Eosin gelbstichig, Eosin G Dinatriumsalz, Eosin gelblich, Eosin Y Dinatriumsalz, Eosin Y

3800.2500PEEA 46.67 EUR
3800.2500PE
Eosin G-Lösung in Ethanol, vergällt für die Histologie, J.T.Baker®
Eosin G
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molecular Weight: 691,86 g/mol
MDL: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
IVDLogo

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR