Formaldehyd 38% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
3859.5000EA 0 EUR
3859.5000
Formaldehyd 38% in wässriger Lösung, J.T.Baker®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Formaldehyde (HCHO)(after dilution) 36 - 40 g/l
pH 25°C (after dilution) 6.8 - 7.2
Total Phosphate max. 150 mM