VWR®, Weiße Folien für Lumineszenz und Mikroskopie
Lieferant: VWR Collection
391-1293EA 49.3 EUR
391-1293
VWR®, Weiße Folien für Lumineszenz und Mikroskopie
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Diese 240 µm starken, weißen Vinyl-Klebefilme eignen sich zur Verwendung mit weißen Mikrotiterplatten. Wenn der Film zum Versiegeln von Platten mit transparentem Boden angewendet wird, kann er dank seiner lichtreflektierenden Eigenschaften die Sensitivität von Biolumineszenz- und Chemilumineszenz-Assays bei Bottom-Reading-Luminometern verbessern. Weiße Filme werden auch als Trägermatrix für die Mikroskopie von aus Filterplatten entnommenen Stanzproben eingesetzt.
  • Der in Längsrichtung geteilte Träger hilft beim Anbringen des Films auf der Platte
  • Der Film kann sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite angebracht werden
  • Ohne Endlaschen
  • Empfohlener Temperaturbereich −40 bis +80 °C
L×T jedes Films: 116×76 mm.