Nhrkartonscheiben NKS Chapman, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Selektiv fr path ogene Staphylokokken in Lebensmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten zowie klinischem Untersuchungsmate 1 * 50 ST
Lieferant: Dr. Möller & Schmelz
Nhrkartonscheiben NKS Chapman, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Selektiv fr path ogene Staphylokokken in Lebensmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten zowie klinischem Untersuchungsmate 1 * 50 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.