Nhrkartonscheiben NKS Tergitol-TTC, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Zum selektiv en Nachweis von E.coli und Coliformen in Wasser, Lebensmitteln und anderem Untersuchungsmaterial. 1 * 50 ST
Lieferant: Dr. Möller & Schmelz
Nhrkartonscheiben NKS Tergitol-TTC, in Petrischalen mit sterilen, einzeln verpackten Membranfiltern, Durchmesser 50mm. Zum selektiv en Nachweis von E.coli und Coliformen in Wasser, Lebensmitteln und anderem Untersuchungsmaterial. 1 * 50 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.