Mühle, tube mill 100 control
Lieferant: IKA
20007144
412-0305EA 2722 EUR
412-0305
Mühle, tube mill 100 control
Mühlen
Die Tube Mill 100 control ist eine vielseitig einsetzbare, kompakte Batch-Mühle mit Einweg-Mahlbechern, wodurch Kreuzkontaminationen vermieden werden und jeglicher Reinigungsaufwand entfällt. Die Mühle hat ein übersichtliches, mehrsprachiges OLED-Display und bietet Platz für größere Mahlbecher mit einem maximalen Volumen von 100 ml.
  • Leiser Betrieb und einfache Bedienung mit Touch-Keypad zur Einstellung verschiedener Betriebsarten
  • Programmierbare und speicherbare Versuchsbedingungen für reproduzierbare Ergebnisse
  • USB-Schnittstelle zur Kontrolle und Dokumentation aller Parameter
  • Zuschaltbarer Intervall-Betrieb von 5 bis 180 Sekunden
  • Messer/Schläger aus Edelstahl
  • Einstellbare Sicherheitsdrehzahl und - zeit
  • Staubdicht versiegeltes Gehäuse
Die Mahlbecher und die Abdeckhaube sind aus einem transparenten Material gefertigt, sodass Mahlversuche jederzeit beobachtet werden können. Die Mühle kann für harte (bis Mohshärte 5), spröde und trockene Materialien eingesetzt werden. Sie ist besonders für die Zerkleinerung von Saatgut (wie z.B. Mais, Weizen) geeignet. Die Tube Mill control kann auch zum Verarbeiten von feuchten, fettigen, elastischen und faserhaltigen Proben verwendet werden, indem Trockeneis direkt in den Mahlbecher gegeben wird. Zur Gewährleistung der Sicherheit läuft die Mühle nur bei geschlossener Haube an. Wenn der Mahlbecher nicht richtig eingesetzt oder verschlossen ist, zeigt das Gerät eine Fehlermeldung an und der Motor startet nicht. Während des Betriebs kann der Mahlbecher nicht geöffnet werden. Der Antrieb und die Mahlbecher sind mit einer Labyrinthdichtung abgedichtet. So kann kein Staub aus den Mahlbechern austreten oder in den Antrieb eindringen.
Standards: IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 30
Bestellinformation: Bitte wenden Sie sich für Informationen über alternative Mahlbecher an Avantor.
Lieferumfang: Inklusive 1× MT 40 (40-ml-Einweg-Mahlbecher), 1× MT 100 (100-ml-Einweg-Mahlbecher) und 1× MMT 40 (40-ml-Mehrweg-Mahlbecher). Einweg-Mahlbecher müssen separat bestellt werden, weitere Informationen finden Sie unter 'Zubehör'.