VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Lieferant: VWR Chemicals
422361VEA 429 EUR
422361V
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine und Peptide
Albumin in proteasefreier Qualität für RIA und ELISA, hergestellt durch ein Hitzeschockverfahren in Caprylsäure.
  • Protease-frei
  • IgG-frei
  • Feuchtigkeit: 5%