Calcium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ca in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb

Lieferant: Thermo Scientific

42437.18
42437.18EA 114 EUR
42437.18
Calcium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Ca in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Calcium-Standards

Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085314

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR