Phosphor-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g P in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb

Lieferant: Thermo Scientific

42447.18
42447.18EA 114 EUR
42447.18
Phosphor-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g P in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Phosphor-Standards

Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133771

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR